Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster multiusos con adhesivo agresivo
Etiquete fácilmente los componentes con el material de etiqueta de poliéster permanente brillante con transferencia térmica (B-422). Imprima casi en cualquier lugar con un material duradero. Brady™ Impresora de etiquetas de mano.
Marca:  Brady™ 170730
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17970680
  • 46.90€ / paquete de 1
En stock
Descripción
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, como equipos de etiquetado, placas de circuitos, componentes de paneles y códigos de barras.
  • Construido para soportar abrasiones, temperaturas extremas y solventes como alcohol, aceite y agua.
  • Fabricado con un adhesivo acrílico permanente que se adhiere a superficies planas rugosas, lisas y recubiertas de polvo.
Especificaciones
Especificaciones
Reconocido por UL; aceptado por CSA. Cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863.
Blanco
Continua
Thermal Transfer
No estéril
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
-40 °F a 212 °F
295 mm (0,004 in)
9,53 mm × 7,62 m (An × L)
7.62 m
9.53 mm
Acrílico permanente
Brillo
Poliéster
Etiqueta
Seguimiento de activos; Etiquetado de códigos de barras; Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado de datos y telecomunicaciones; Identificación general; Etiquetado de inventario e inspección
1
-40 °C a 100 °C
0.102 mm
25 ft.
295 mm (0,375 in)
M4C-375-422