Learn More
Brady™ Adhesivo agresivo multiusos Nylon Etiquetas de laboratorio para la parte superior del vial para impresoras M6/M7
Descripción
- El material de tela de nailon recubierto de poliamida mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica.
- Material de perfil bajo que se adhiere a superficies lisas, rugosas o con recubrimiento de polvo, así como a superficies irregulares o con baja energía superficial
- Homologación UL y con aprobación CSA
- Temperatura de servicio de -°40 C a °90 C (-40 °F a 193 °F)
- Fabricado en material de nailon B-499
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815) |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Nylon |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |