Descripción
- Ideal para etiquetar superficies con curvas cerradas, como cables y alambres, así como paneles de equipos de laboratorio de uso general, placas frontales y bloques de terminales.
- Diseñado para soportar temperaturas extremas, productos químicos, grasas, aceites, limpiadores y detergentes.
- Etiquetas adhesivas permanentes que se adhieren a superficies lisas, rugosas y recubiertas de polvo por igual.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Reconocido por UL; aceptado por CSA; libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815). Las aprobaciones son solo para material blanco. Cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863. |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Nylon Paño |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado eléctrico; Identificación general; Marcado de almacenes; Etiquetado de cables y alambres |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Mostrar más |