Learn More
Brady™ Etiquetas adhesivas agresivas multiusos Nylon para M610, M611 y BMP61
Código de producto. 31910409 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Dimensiones (L x An):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
Tamaño de la unidad:
750 rollos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
31910409 Blanco 6 x 17 mm 750 rollos
31910406 Amarillo 6 x 17 mm 750 rollos
31910363 Blanco 6 x 15 mm 750 rollos
31910402 Amarillo 6 x 15 mm 750 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31910409 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 313456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.50€
    54.86€ / 750 rollos
    Ahorro 2.64€
    4% Descuento
En stock
Nylon etiquetas de tela que encajan perfectamente en los interruptores automáticos más usados
  • El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Brady Los materiales auténticos funcionan perfectamente con Brady impresoras para mejorar la comunicación entre impresoras y materiales, una interacción fluida con aplicaciones móviles y un mejor rendimiento y fiabilidad
  • Se requiere una cinta para imprimir este material
  • Utiliza el número de pieza M61-R4310 o M6-R6210 para las impresoras de etiquetas M610/BMP61/M611
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL, CSA aceptado, libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) solo para blancos
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Nylon Paño
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación general
Para utilizar con (equipo) M610, M611, BMP61
Etiquetas por fila 1
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 °F a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Repetición vertical (métrico) 9.2 mm
Dimensiones (L x An) 6 x 17 mm
Longitud (imperial) 16 ft.
Anchura (imperial) 0,67 in
Anchura (métrico) 17 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 26.97 mm
Altura (imperial) 0,24 in
Altura (métrico) 6 mm
Alternate Part Number M6-219-499