Learn More
Brady™ Adhesivo agresivo troquelado multiusos Nylon Cinta de etiquetas para impresoras M6/M7
Un adhesivo agresivo y una alta flexibilidad son las características distintivas de este material de etiqueta de tela de nailon diseñado para satisfacer una amplia gama de requisitos de identificación, desde paneles de control hasta entornos de nitrógeno líquido.
Marca: Brady™ 173427
57.73 EUR hasta el 2026-10-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28008" para aplicar la oferta.
Descripción
- El material altamente flexible se adapta firmemente a superficies curvas como cables y alambres y, al mismo tiempo, se adhiere al acero inoxidable, ABS texturizado, polipropileno y muchos otros tipos de materiales.
- Resiste la exposición a temperaturas frías, productos químicos, grasas, aceites, limpiadores y detergentes.
- El material de etiqueta de perfil bajo se adhiere a superficies lisas, rugosas o recubiertas de polvo o incluso a materiales con baja energía superficial.
- Reconocido por UL según UL969, CSA según C222 No 015-95, compatible con RoHS según 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Fabricado con material de tela de nailon B-499
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| Acrílico permanente | |
| Blanco | |
| Troquelado | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de laboratorio | |
| N.º | |
| Rectángulo | |
| De -40 °C a +90 °C | |
| 0.166 mm | |
| 0,75 in | |
| 12.7 mm | |
| M7-11-499 |
| Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815) | |
| Ninguno | |
| Mate | |
| Nylon | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| M710, BMP71 | |
| 500 etiquetas | |
| -40 °F a +194 °F | |
| 0,0065 in | |
| 0,75 x 0,5 in | |
| 0,5 in | |
| 19,05 mm |