Learn More
Brady™ Adhesivo agresivo troquelado multiusos Nylon Cinta de etiquetas para impresoras M6/M7
Un adhesivo agresivo y una alta flexibilidad son las características distintivas de este material de etiqueta de tela de nailon diseñado para satisfacer una amplia gama de requisitos de identificación, desde paneles de control hasta entornos de nitrógeno líquido.
Marca:  Brady™ 174225
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17828404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.35€
    58.65€ / paquete de 250
    Ahorro 10.70€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Descripción
  • El material altamente flexible se adapta firmemente a superficies curvas como cables y alambres y, al mismo tiempo, se adhiere al acero inoxidable, ABS texturizado, polipropileno y muchos otros tipos de materiales.
  • Resiste la exposición a temperaturas frías, productos químicos, grasas, aceites, limpiadores y detergentes.
  • El material de etiqueta de perfil bajo se adhiere a superficies lisas, rugosas o recubiertas de polvo o incluso a materiales con baja energía superficial.
  • Reconocido por UL según UL969, CSA según C222 No 015-95, compatible con RoHS según 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Fabricado con material de tela de nailon B-499
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Acrílico permanente
Blanco
Troquelado
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de laboratorio
N.º
Cuadrado
De -40 °C a +90 °C
0.166 mm
1 in
25.4 mm
M6-19-499
Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815)
Ninguno
Mate
Nylon
Transferencia térmica
No estéril
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
250 etiquetas
-40 °F a +194 °F
0,0065 in
1 x 1 in
1 in
25,4 mm