Learn More
Agerafenib, MedChemExpress
Código de producto. 16476666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476666 100 mg 100 miligramos
16462477 50 mg 50 miligramos
16426368 10 mg 10 miligramos
16418957 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15200
MedChemExpress Agerafenib (CEP-32496; RXDX-105) is a highly potent and orally efficacious inhibitor of BRAFV600E with a Kd of 14 nM.
Agerafenib (CEP-32496
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agerafenib
CAS 1188910-76-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H22F3N5O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo CEP-32496 RXDX-105
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (96.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NOC(C(C)(C)C(F)(F)F)=C1)NC2=CC=CC(OC3=C(C=C(OC)C(OC)=C4)C4=NC=N3)=C2
Peso molecular (g/mol) 517.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.46
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease