Learn More
RETSCH Jarras de molienda de ágata
Código de producto. 10457982 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para el molino mezclador MM 200
Para el molino mezclador MM 301
Para molino mezclador MM 200
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10457982 Para el molino mezclador MM 301 10 mL cada uno
10771581 Para molino mezclador MM 200 10 ml cada uno
10228230 Para el molino mezclador MM 200 5 mL cada uno
10427602 Para el molino mezclador MM 301 5 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10457982 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 01.462.0233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2960.00€
    2753.11€ / paquete de 1
    Ahorro 206.89€
    6% Descuento
Utilice estos tarros de molienda para la molienda seca, húmeda y criogénica de muestras pequeñas. Los tarros de molienda de ágata Retsch™ cuentan con un mecanismo de centrado automático y un diseño de rosca a prueba de fugas.
  • Tarros de molienda con tapón de rosca
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para uso con molinos Retsch
Especificaciones
Tipo de producto Tarro de molienda
Capacidad (métrico) 10 mL
Para utilizar con (equipo) Para el molino mezclador MM 301
Material Ágata