Learn More
Agarotetrol, MedChemExpress
Código de producto. 16491638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491638 5 mg 5 miligramos
16464917 50 mg 50 miligramos
16459228 10 mg 10 miligramos
16433926 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491638 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1468
MedChemExpress Agarotetrol is a chromone derivative isolated from Agarwood.
Agarotetrol is a chromone derivative isolated from Agarwood.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarotetrol
CAS 69809-22-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (785.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(CCC2=CC=CC=C2)OC3=C1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O
Peso molecular (g/mol) 318.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.32
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation