Description
- Agarosa estándar para electroforesis analítica
- Baja EEO para una resolución completa de las bandas >500 bp
- Procedimientos de prueba de calidad muy puros y estrictos
- Probado para transferencia a membrana
- QA-AgaroseTM Standard es una agarosa a temperatura de gelificación estándar con unos valores muy bajos de EEO (electroendósmosis) que aportan una resolución completa
- de bandas superiores a 500 bp.
- Esta agarosa se recomienda para el análisis cuando se requiere una resolución precisa de las bandas de >500 bp.
- El producto se somete a pruebas de calidad por lotes para garantizar la ausencia de ADNasas y ARNasas y la ausencia de inhibidores de las enzimas de restricción.
- Cada lote de agarosa debe pasar una prueba de transferencia de ADN en la que se produzca una transferencia completa de ADN del gel a la membrana en un procedimiento de transferencia de vacío de 1 hora.
Specifications
Specifications
| CAS | 9012-36-6 |
| Descripción | La agarosa estándar es un hidrocoloide de galactano lineal purificado aislado de agar o algas marinas que contienen agar con un valor de electroendósmosis (EEO) de 0,12, lo que lo convierte en un componente esencial en las técnicas de separación química. |
| Color | Blanco |
| Formulario | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis; separación de fragmentos de ADN/ARN de 400 a 8000 bp |
| Temperatura de fusión | 89 °C (gel al 1,5 %) |
| Cantidad | 250 g |
| Requisitos de almacenamiento | 15 - 30°C |
| Tipo de producto | Gel de agarosa |