Learn More
Agarosa (grado de electroforesis de proteínas), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10112823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10112823 500 g Frasco de polietileno 500 GR
10367033 25 g Frasco de polietileno 25 GR
10775684 100 g Frasco de polietileno 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10112823 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP164500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9012-36-6 | Fórmula molecular: C12H18O9
Agarosa (grado de electroforesis de proteínas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Fórmula molecular C12H18O9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Forma física Polvo/Sólido
Color Crema
Cantidad 500 g
ADNasa Sin ADNasa
Electroendósmosis (EEO) 0,1 máx.
Temperatura de gelificación 34° a 45 °C
Fuerza del gel 800g/cm2min.
Envase Frasco de polietileno
Notas de grado de pureza Sin ARNasa ni ADNasa
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.12
Grado Electroforesis de proteínas