Learn More
Agarosa, MP Biomedicals™
Código de producto. 11491552 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11491552 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11491552 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04800668
Agarosa, grado de tecnología genética, polvo blanco
  • La agarosa se utiliza para separar los ácidos nucleicos de forma electroforética, ya que los geles de agarosa tienen tamaños de poro más grandes que los geles de acrilamida reticulados a bajas concentraciones.
  • Los geles de agarosa tienden a ser más sólidos, pero menos elásticos, que los geles de acrilamida entrecruzada.
  • Los geles de agarosa también se utilizan en inmunoelectroforesis (IEP) y placas de Ouchterlony de doble difusión para demostrar reacciones de anticuerpos y antígenos.
  • La agarosa es un hidrocoloide de galactan lineal purificado aislado de agar o algas marinas que llevan agar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Fórmula molecular C24H38O19
Peso molecular (g/mol) 630.55
Número MDL MFCD00081294
Clave InChI MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Sinónimo 3,6-Anhydro-a-L-galacto-b-D-galactan, Sepharose
Especificaciones
Forma física Polvo
Punto de fusión 87.3°C to 89.5°C
Color Blanco
pH 5.5 to 7.5 (1.5% aq. soln.)
Cantidad 100 g
Electroendósmosis (EEO) 0.11 - 0.17
Temperatura de gelificación 35 - 37°C
Fuerza del gel > 2000gm/cm2(1.5%gel)
Información de solubilidad 1g in 100 mL, in water.
Grado Tecnología genética