Descripción
Esta es una agarosa estándar con buena fuerza de gel y claridad, adecuada para todas las aplicaciones generales.
- Útil en la separación electroforética de ácidos nucleicos, porque los geles de agarosa tienen tamaños de poro más grandes que los geles de acrilamida reticulados a bajas concentraciones.
- Útil en separaciones cromatográficas ya sea mediante la perlación de la agarosa o mediante reticulación.
- Los geles de agarosa se utilizan en inmunoelectroforesis (IEP) y placas de Ouchterlony de doble difusión para demostrar reacciones anticuerpo-antígeno.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 g |
| Tipo de producto | Gel de agarosa |