Learn More
MP Biomedicals Agarosa, grado de biología molecular
Código de producto. 11486950 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486950 1 x 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11486950 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 11AGAH0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    113.40€ / 100 g
    Ahorro 26.60€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Componente esencial en técnicas de separación química.
  • La agarosa estándar es un hidrocoloide de galactano lineal purificado aislado de agar o algas marinas que contienen agar con un valor de electroendósmosis (EEO) de 0,12, lo que lo convierte en un componente esencial en las técnicas de separación química.
  • Aplicaciones clave: Electroforesis, separación de fragmentos de ADN/ARN de 400 a 8000 bp.
  • Para uso exclusivo en investigación (RUO). Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas.
Especificaciones
Descripción Solución de trabajo típica: gel al 1,5 %
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Biología molecular, electroforesis, separación de fragmentos de ADN/ARN de 400 a 8000 bp
Temperatura de fusión 88 °C ± 1,5 °C (1,5 % de gel)
Cantidad 1 x 100 g
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de producto Gel de agarosa en polvo