Learn More
Agarosa (media EEO/grado de electroforesis de proteínas), Fisher BioReagents
Código de producto. 10193053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10193053 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10193053 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP161100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Alternativa ideal a la poliacrilamida para la electroforesis de proteínas séricas. Inmunoelectroforesis. Electroforesis de ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Nombre de nota EEO medio
Forma física Polvo/Sólido
CAS 9012-36-6
Color Crema
Cantidad 100 g
ADNasa Sin ADNasa
Electroendósmosis (EEO) 0,16 a 0,19
Temperatura de gelificación De 34,5° a 37,5 °C
Fuerza del gel 1000g/cm2min.
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C12H18O9
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.12
Grado Electroforesis de proteínas