Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa ME, para electroforesis de macromoléculas
Description
Agarose is frequently used in molecular biology for the separation of large molecules, especially DNA, by electrophoresis. Slabs of agarose gels (usually 0.7 - 2%) for electrophoresis are readily prepared by pouring the warm, liquid solution into a mold. A wide range of different agaroses, of varying molecular weights and properties are commercially available for this purpose. Used in high resolution protein electrophoresis, immunoelectrophoresis, electro immunoassays such as rocket assays, counter current electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La agarosa se utiliza con frecuencia en biología molecular para la separación de moléculas grandes, especialmente ADN, por electroforesis. Las placas de geles de agarosa (normalmente 0,7 - 2 %) para electroforesis se preparan fácilmente vertiendo la solución líquida caliente en un molde. Existe una gran variedad de agarosas diferentes, de diferentes pesos moleculares y propiedades, disponibles en el mercado para este propósito. Se utiliza en electroforesis de proteínas de alta resolución, inmunoelectroforesis, electroinmunoensayos como ensayos en cohete, electroforesis contracorriente.
Solubilidad
Soluble en agua (10 g/l a 80 °C).
Notas
Punto de gel 36 °. Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, aire, humedad.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Agarose ME |
| Nombre de nota | for electrophoresis of macromolecules |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water (10g/L at 80°C). |