Learn More
Melford Agarosa ME
Código de producto. 30017980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30017980 500 g 500 g
30017979 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30017980 Proveedor Melford N.º de proveedor A20085500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Para fragmentos de ADN/ARN > 1000 pb.
Para fragmentos de ADN/ARN > 1000 pb. EEO intermedio.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose ME
CAS 9012-36-6
Cantidad 500 g
Grado Biología molecular