Learn More
Agarosa (bajo punto de fusión, recuperación de ácidos nucleicos/calidad para biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10377033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10377033 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10377033 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP16525
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Nombre de nota Recuperación de ácidos nucleicos con baja fusión
Forma física Polvo/Sólido
CAS 39346-81-1
Color Crema
Cantidad 25 g
ADNasa Sin ADNasa
Electroendósmosis (EEO) ≤0,10
Temperatura de gelificación 26° a 30 °C
Fuerza del gel ≥200g/cm2
Envase Frasco de polietileno
Notas de grado de pureza Sin ARNasa ni ADNasa
Fórmula molecular C12H18O9
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.12
Grado Biología molecular