Learn More
Agarosa (bajo punto de fusión, ADN/ARN de < 1 kb/grado de análisis genético), Fisher BioReagents™
Descripción
Agarosa, C12H18O9, número CAS-9012-36-6, 100g, Gris, Crema, sin ADNasa, 0,15 máx., Prueba, 306,12, 35 ºC máx., 500 g/cm2min., Análisis genético, fusión baja, <1 kb ADN/ARN, Frasco de polietileno, polvo/sólido, sin ADNasa y ARNasa, Temperatura ambiente, 0,15 % máx
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Agarose |
| Nombre de nota | Baja fusión de ADN </ARN de 1kb |
| Forma física | Polvo/Sólido |
| CAS | 9012-36-6 |
| Color | Crema |
| Cantidad | 100 g |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Electroendósmosis (EEO) | 0,15 máximo. |
| Temperatura de gelificación | 35 °C como máximo. |
| Fuerza del gel | 500 g/cm2 mín. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?