Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa baja EEO, para electroforesis, (MR ≤ 0,07)
Código de producto. 10655402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10655402 25 g Frasco de vidrio 25 g
10072040 10 g Frasco de vidrio 10 g
13478388 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10655402 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 159820250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9012-36-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose low EEO
Forma física Polvo cristalino fino
Color Blanco
Cantidad 25 g
Electroendósmosis (EEO) electroendosmosis (-Mr): 0.07 to 0.12
Temperatura de gelificación 40 to 43°C (1.5% sol.)
Fuerza del gel >1800g/cm2 (1.5% gel)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Grado Electroforesis