Learn More
Melford Agarosa de bajo EEO
Código de producto. 30017978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30017978 500 g 500 g
30017977 50 g 50 g
30017975 100 g 100 g
30017976 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30017978 Proveedor Melford N.º de proveedor A20080500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Grado en Biología Molecular.
Grado en Biología Molecular. Alta pureza para electroforesis preparativa y analítica de ácidos nucleicos. > 1000 pb.
Temperatura de gelificación:
34,5 -37,5 °C
Sulfato:
0,15
Igualdad de oportunidades de empleo (EEO):
0,09-0,13
Unión del ADN:
No detectado
ADN y ARNasa:
No detectado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose, Low EEO
CAS 9012-36-6
Cantidad 500 g
Grado Biología molecular