Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, baja EEO
Código de producto. 15477699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477699 100 g 100 g
15467699 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477699 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66369.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.52€
    223.65€ / 100 g
    Ahorro 57.87€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9012-36-6
Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically, Suitable for isoelectric focusing, protein blotting and antibody separation Agarose gels are also used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-antigen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La agarosa es útil en la separación de ácidos nucleicos de forma electroforética, adecuada para el isoelectroenfoque, la transferencia de proteínas y la separación de anticuerpos Los geles de agarosa también se utilizan en inmunoelectroforesis (IEP) y placas de Ouchterlony de doble difusión para demostrar reacciones de anticuerpos y antígenos.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Fuerza del gel: > 2400 g/cm² (1,5 % p/v); temperatura de gelificación: 35-37 °C; EEO: 0,07 - 0,1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Nombre de nota low EEO
Forma física Polvo
Punto de fusión 87°C to 89°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic; Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water