Learn More
Agarosa LE, grado de biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15825208 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
250 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15825208 25 g Frasco de plástico 25 g
15835208 100 g Frasco de plástico 100 g
15845208 250 g Frasco de plástico 250 g
15855208 500 g Frasco de plástico 500 g
15855358 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15825208 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J32802.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9012-36-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose LE
Forma física Granular, polvo de flujo libre
Cantidad 25 g
Envase Frasco de plástico
Grado Biología molecular