Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa LE
Código de producto. 10609263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10609263 500 g Frasco de vidrio 500 g
10289590 25 g Frasco de vidrio 25 g
10186980 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10609263 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 400415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00€
    729.65€ / 500 g
    Ahorro 120.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9012-36-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose medium-low EEO
Forma física Polvo cristalino fino
Punto de fusión 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Color De crema a blanco
Cantidad 500 g
Electroendósmosis (EEO) 0.05 to 0.13
Temperatura de gelificación 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Fuerza del gel >1200g/cm2 (1% gel), >2500g/cm2 (1.5% gel)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Grado Electroforesis