missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Agarose HR High Resolution
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Descripción
For DNA/RNA fragments from 200-800bp.
For DNA/RNA fragments from 200-800bp. Provides sharp resolution and low background.
- Gel Strength, 3.0%: >500 g/cm2
- Gel Strength, 5.0%: >1,000 g/cm2
- Gelling Temperature: <31°C
- Melting Temperature: <76°C
- EEO: <0.12
- Range of Separation, 3.0%: 80-500bp
- Range of Separation, 4.0%: 30-300bp
- Range of Separation, 5.0%: 10-200bp
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Agarose HR |
| CAS | 9012-36-6 |
| Cantidad | 1 kg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido