Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, alta temperatura de fusión, resolución media
Código de producto. 15440177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440177 500 g 500 g
15420177 25 g 25 g
15430177 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440177 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61123.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ADN estándar
For standard DNA applications.Agarose, High Melting Temperature, Medium Resolution is used for standard DNA separations. It is involved in the purification of protein by using column-based preparative scale separation as in gel filtration chromatography and ion exchange chromatography
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Para aplicaciones de ADN estándar. La agarosa, con alta temperatura de fusión y resolución media, se utiliza para separaciones de ADN estándar. Participa en la purificación de proteínas mediante la separación a escala preparativa en columnas, como en la cromatografía de filtración en gel y la cromatografía de intercambio iónico
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Temperatura de fusión: ∼ 88 °. Sensible a la humedad e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Nombre de nota high melting temperature, medium resolution
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water.