Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, Grado de Tecnología Genética
Código de producto. 15447479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447479 100 g 100 g
15437479 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447479 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66208.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.52€
    228.65€ / 100 g
    Ahorro 52.87€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9012-36-6
Engineered to permit recovery of active DNA after separation, with minimal inhibition of restriction and ligation enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Diseñado para permitir la recuperación de ADN activo después de la separación, con una inhibición mínima de las enzimas de restricción y ligación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic; Moisture sensitive
Grado Tecnología genética