Learn More
Colorante de carga de gel de agarosa, 6 X (contiene 15 % de Ficoll™ 400/Biología Molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10205023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
10205023 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 10205023 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP6335
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 915-67-3
Frasco de polietileno; 5 ml
Este colorante de seguimiento se añade a las muestras de ADN y ARN antes de la electroforesis en geles de agarosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia 0.3 to 0.6 AU at 252nm, 0.5 to 0.8 AU
Nombre del producto químico o material Agarose Gel-Loading Dye, 6X
Nombre de nota Contains 15% Ficoll™ 400
Forma física Líquido
CAS 915-67-3, 26873-85-8
Cantidad 5 mL
ADNasa Sin ADNasa
Envase Frasco de polietileno
Grado Biología molecular
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Amaranth (<1.0%), Ficoll™ (15%), Proprietary Component (<1.0%), and Water.