Learn More
Agarosa, grado de electroforesis, MP Biomedicals™
Código de producto. 11462940 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11462940 500 g
11402940 5 g
11412940 10 g
11422940 25 g
11432940 50 g
11452940 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11462940 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210026790
 Artículo restringido
En stock
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Sinónimo 3, 6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Forma física Powder
Densidad 1,00 g/mL a 20 °C
Color Blanco
Cantidad 500 g
Grado Electroforesis