Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, grado de electroforesis
Código de producto. 15437889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437889 250 g 250 g
15427889 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437889 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66501.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.18€
    387.65€ / 250 g
    Ahorro 80.53€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9012-36-6
Standard agarose suitable for most general applications. Good gel strength and clarity. Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Agarosa estándar adecuada para la mayoría de las aplicaciones generales. Buena resistencia del gel y claridad. La agarosa es útil en la separación de ácidos nucleicos de forma electroforética, ya que los geles de agarosa tienen tamaños de poro más grandes que los geles de acrilamida entrecruzados a bajas concentraciones y en separaciones cromatográficas, ya sea mediante el perlado de la agarosa o su entrecruzamiento.
Solubilidad
Soluble en agua (10 g/l).
Notas
Fuerza del gel (1,5 % p/v): > 1120 g/cm2; temperatura de gelificación: 36-39 °C; EEO: <0,12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Forma física Polvo
Punto de fusión 87°C to 89°C
Color Blanco
Cantidad 250 g
Sensibilidad Hygroscopic; Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water(10g/L).
Grado Electroforesis