Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa D1-LE, grado de biología molecular
Código de producto. 11397019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397019 100 g 100 g
11387019 25 g 25 g
11307029 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397019 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H26855.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.24€
    222.65€ / 100 g
    Ahorro 44.59€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9012-36-6
Agarose D1-LE, Molecular Biology Grade is used for molecular biology applications. It acts as the medium for analytical scale electrophoretic separation in agarose gel electrophoresis. It is suitable for analytical and preparative nucleic acid electrophoresis, blotting and protein electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La agarosa D1-LE, grado de biología molecular, se utiliza para aplicaciones de biología molecular. Actúa como medio para la separación electroforética a escala analítica en electroforesis en gel de agarosa. Es adecuado para electroforesis analítica y preparativa de ácidos nucleicos, transferencia y electroforesis de proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose D1-LE
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Grado Biología molecular