Learn More
Agarosa (Amplio intervalo de separación para ADN/ARN/grado de análisis genético), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10688973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10688973 100 g Frasco de polietileno 100 GR
10776644 500 g Frasco de polietileno 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10688973 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP1356100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9012-36-6 | Fórmula molecular: C12H18O9
Agarosa (amplio rango de separación para ADN/ARN/grado de análisis genético)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Fórmula molecular C12H18O9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarosa
Nombre de nota Amplio rango de separación para ADN/ARN (500 pb a 25 kb)
Forma física Polvo/Sólido
Color Crema
Cantidad 100 g
ADNasa Sin ADNasa
Electroendósmosis (EEO) 0,15 máximo.
Temperatura de gelificación De 34,5° a 37,5 °C
Fuerza del gel 1200 g/cm2 min.
Envase Frasco de polietileno
Notas de grado de pureza Sin ARNasa ni ADNasa
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.12
Grado Análisis genético