Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, para bioquímica, polvo puro (MR = -0.17)
Código de producto. 10154860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10154860 25 g Frasco de vidrio 25 g
10472825 100 g Frasco de vidrio 100 g
10380304 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10154860 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 239020250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9012-36-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Nombre de nota Pure powder (Mr = - 0.17), For biochemistry
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 25 g
Electroendósmosis (EEO) 0.16 to 0.19 (-Mr)
Temperatura de gelificación 34.5° to 37.5°C (1.5% sol.)
Fuerza del gel >2000g/cm2 (1.5% gel)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Grado Bioquímica