Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gránulos de agarosa 4% B-CL (interconectado)
Código de producto. 15455017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
15455017 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 15455017 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H32305.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 61970-08-9
Temperatura de inflamación 38 °C (100 °F)
Punto de ebullición 100 °C
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo Gránulo de agarosa
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular C18H19N5O
Clave InChI CQZVJEKKNHOFNB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)C(CO)NC1=NN2C(C=C1)=NC=C2C1=CC=C(C=C1)C#N
Nombre IUPAC 4-{6-[(1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)amino]imidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl}benzonitrile
Peso molecular (g/mol) 321.38