Descripción
- El punto de fusión bajo de la agarosa es una agarosa de punto de fusión y gelificación intermedio que presenta características de tamizado superiores.
- Se recomienda para geles analíticos de fragmentos de ADN bajo 1000 bp y es ideal para pequeños fragmentos de ADN hasta 20 bp que pueden separarse en geles al 6 %.
- Resuelve fragmentos que difieren en tamaño en solo 2 bp.
- Su uso evita que la necesidad de transferencias de PAGE Southern y Northern se pueda lograr de manera eficiente desde ellos a concentraciones de hasta 2 %.
- Los fragmentos de ADN se pueden purificar con alta eficiencia a partir de esto geles de agarosa hasta el 4 % con un kit de purificación o un sistema de electroelución
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9012-36-6 |
| Color | Blanco |
| Formulario | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis y transferencia de gel ácido nucleico; aislamiento y purificación de ácidos nucleicos; electroforesis de ácidos nucleicos; secuenciación de ácidos nucleicos |
| Temperatura de fusión | < 67 °C (gel al 1,5 %) |
| Cantidad | 50 g |
| Requisitos de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Gel de agarosa |