Learn More
Melford Agarosa
Código de producto. 30017982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30017982 1 kg 1 Kg
30017981 100 g 100 g
30017983 50 g 50 g
30017984 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30017982 Proveedor Melford N.º de proveedor A200901000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agarosa de grado de biología molecular.
Agarosa de grado de biología molecular. Alta pureza para electroforesis preparativa y analítica de ácidos nucleicos ≥ 1000 pb. Forma un gel sólido a baja concentración. El producto no contiene ARNasa ni ADNasa.
Fuerza del gel, 1%: ≥ 1200 g/ cm2
Fuerza del gel, 1,5%: ≥ 2700 g/ cm2
Punto de gel: 35 °C a 37 °C
Punto de fusión: °87 C a 89 °C
EEO: 0,09 a 0,12
Sulfato: ≥ 0,03%
Pérdida por secado: < 10%
Unión de ADN: No se detectó ninguna
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
CAS 9012-36-6
Cantidad 1 kg
Grado Biología molecular