Learn More
Melford Agarosa
Descripción
Agarosa de grado de biología molecular.
Agarosa de grado de biología molecular. Alta pureza para electroforesis preparativa y analítica de ácidos nucleicos ≥ 1000 pb. Forma un gel sólido a baja concentración. El producto no contiene ARNasa ni ADNasa.
Fuerza del gel, 1%: ≥ 1200 g/ cm2
Fuerza del gel, 1,5%: ≥ 2700 g/ cm2
Punto de gel: 35 °C a 37 °C
Punto de fusión: °87 C a 89 °C
EEO: 0,09 a 0,12
Sulfato: ≥ 0,03%
Pérdida por secado: < 10%
Unión de ADN: No se detectó ninguna
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Agarose |
| CAS | 9012-36-6 |
| Cantidad | 100 g |
| Grado | Biología molecular |