Learn More
Ácido agáricico, TRC
Código de producto. 30010397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010397 1 g 1 g
30009793 100 mg 100 miligramos
30006755 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010397 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA4256281G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 666-99-9
Fórmula molecular C22 H40 O7
Peso molecular (g/mol) 416.55
Sinónimo Agaric acid (6CI), 2-Hydroxy-1,2,3-nonadecanetricarboxylic acid, Agaricic acid, Agaricin, Agaricinic acid, Laricic acid, NSC 60429, NSC 65690, α-Cetylcitric acid
Nombre IUPAC 2-hidroxinonadecano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agaric acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H40O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20(25)26)22(29,21(27)28)17-19(23)24/h18,29H,2-17H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2774
Porcentaje de pureza >95%