Learn More
Thermo Scientific™ Agarasa (0,5 U/μL)
Código de producto. 10374770 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 U
Tamaño de la unidad:
100 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10374770 100 U 100 unidades
1 options
Código de producto. 10374770 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EO0461
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Digiere específicamente el núcleo de los polisacáridos agarosa, lo que permite una recuperación suave, pero efectiva, de fragmentos de ADN o ARN de la agarosa de punto de fusión bajo.
Agarase digiere específicamente el núcleo de los polisacáridos agarosa en neoagarooligosacáridos. Agarase permite una recuperación suave, pero efectiva, de fragmentos de ADN o ARN de la agarosa de punto de fusión bajo. Los ácidos nucleicos recuperados pueden utilizarse directamente para la amplificación, la clonación, la secuenciación, etc.
Características destacadas
  • Suave : Recupera ADN y ARN intactos
  • Altos rendimientos de recuperación: 90 % del ADN inicial recuperado después de la extracción
  • Ideal para fragmentos de ADN largos (> 30 kb) y cortos (< 100 bp) 
  • Activa en tampones de electroforesis TAE y TBE 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarosa
Concentración 0,5 U/μl
Para utilizar con (aplicación) Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), PCR, Cloning, cDNA Library Construction, Sequencing, In Vitro Transcription, Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Labeling
Cantidad 100 U