Descripción
- Polvo granular color tostado claro
- CAS: 9002-18-0
- Número LDM: MFCD00081288
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Canela claro |
| Formulario | Polvo granular |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como agente gelificante en la preparación de medios de cultivo. |
| Tipo de empaquetado | Frasco de plástico |
| Cantidad | 1 lb |