Learn More
Thermo Scientific Chemicals Polvo de agar
Código de producto. 11489632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489632 500 g 500 g
11479632 100 g 100 g
11499632 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489632 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A10752.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.96€
    171.65€ / 500 g
    Ahorro 30.31€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9002-18-0 | C14H24O9 | 336.337 g/mol
Agar is the most suited solidifying agent for scientific applications that require incubation temperatures closer to human body temperature. Agar is used as a medium in bacteriology and plant biology, impression material in dentistry, biofertilizer in organic farming, and salt bridges in electrochemistry. It can be used to measure the motility and mobility of microorganism owing to the porous nature of the gel form of an agar or agarose medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El agar es el agente de solidificación más adecuado para aplicaciones científicas que requieren temperaturas de incubación más cercanas a la temperatura del cuerpo humano. El agar se utiliza como medio en bacteriología y biología vegetal, material de impresión en odontología, biofertilizante en agricultura orgánica y puentes salinos en electroquímica. Se puede utilizar para medir la motilidad y movilidad del microorganismo debido a la naturaleza porosa de la forma de gel de un medio de agar o agarosa.
Solubilidad
Soluble en agua a temperaturas entre 95 0C y 100 0C. Insoluble en agua fría.
Notas
La exposición prolongada a altas temperaturas puede degradar el polvo de agar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9002-18-0
Fórmula molecular C14H24O9
Peso molecular (g/mol) 336.337
Número MDL MFCD00081288
Clave InChI GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Sinónimo agar, agar, pure, powder, agar agar bacteriological, 3r,4s,5s,6r-2-4r,5s-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo 3.2.1 octan-8-yl oxy-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-3,5-diol
PubChem CID 71571511
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2-(hidroximetil)-6-[[(4R,5S)-4-hidroxi-3-metil-2,6-dioxabiciclo[3.2.1]octan-8-il]oxi]-4-metoxioxano-3,5-diol
SMILES CC1C(C2C(C(O1)CO2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Agar
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water at temperatures between 950C and 1000C. Insoluble in cold water.