Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, probado en el cultivo de células vegetales
Código de producto. 11352699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352699 500 g 500 g
11342699 100 g 100 g
11332699 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11352699 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H26724.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.14€
    302.65€ / 500 g
    Ahorro 61.49€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Se utiliza como medio en bacteriología y biología vegetal, material de impresión en odontología, biofertilizante en agricultura orgánica y puentes salinos en electroquímica. Se puede utilizar para medir la motilidad y movilidad de los microorganismos debido a la naturaleza porosa de la forma de gel de un medio de agar o agarosa.
Agar is the most suited solidifying agent for scientific applications that require incubation temperatures closer to human body temperature. Agar is used as a medium in bacteriology and plant biology, impression material in dentistry, biofertilizer in organic farming, and salt bridges in electrochemistry. It can be used to measure the motility and mobility of microorganism owing to the porous nature of the gel form of an agar or agarose medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de empaquetado Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Sensibilidad Higroscópico; sensible a la humedad