Learn More
Terumo™ Aguja de seguridad Agani™
Código de producto. 17258076
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
18 G
19 G
20 g
21 g
22 g
23 G
25 g
26 G
27 G
30 G
Longitud (métrico):
9 mm
13 mm
16 mm
25 mm
38 mm
Color:
Amarillo
Azul
Crema
Gris
Marrón
Naranja
Negra
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Longitud (métrico) Color unitSize
17258076 25 g 25 mm Naranja paquete de 100
17238066 18 G 25 mm Rosa paquete de 100
17248066 19 G 25 mm Crema paquete de 100
17258066 19 G 38 mm Crema paquete de 100
17268066 20 g 25 mm Amarillo paquete de 100
17278066 20 g 38 mm Amarillo paquete de 100
17288066 21 g 25 mm Verde paquete de 100
17298066 21 g 38 mm Verde paquete de 100
17208076 22 g 25 mm Negra paquete de 100
17218076 22 g 38 mm Negra paquete de 100
17228076 23 G 25 mm Azul paquete de 100
17238076 23 G 38 mm Azul paquete de 100
17248076 25 g 16 mm Naranja paquete de 100
17268076 25 g 38 mm Naranja paquete de 100
17278076 26 G 9 mm Marrón paquete de 100
17288076 26 G 13 mm Marrón paquete de 100
17298076 27 G 13 mm Gris paquete de 100
17208086 30 G 13 mm Amarillo paquete de 100
17108738 18 G 38 mm Rosa paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 17258076 Proveedor Terumo™ N.º de proveedor 8SAN2525R1
Edge
Aguja hipodérmica de seguridad con activación segura de seguridad y protección fiable de los objetos punzantes con activación de una sola mano.
  • Las agujas hipodérmicas de seguridad Agani™, cuando están equipadas con una jeringa Luer Lock o Luer Slip estándar, están destinadas a la aspiración e inyección de líquidos con fines médicos.
  • Después de retirar la aguja del cuerpo, se puede activar el protector de seguridad de la aguja adjunto para cubrirla inmediatamente después de su uso con el fin de minimizar el riesgo de que se produzca una punción accidental.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Naranja
Calibre de aguja 25 g
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 25 mm
Desechables Un solo uso
Graduated No
Esterilidad Estéril