Learn More
AG490, MedChemExpress
Código de producto. 16425686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16425686 100 mg 100 miligramos
16411157 50 mg 50 miligramos
16404908 10 mg 10 miligramos
16401026 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16425686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12000
MedChemExpress AG490 (Tyrphostin AG490) is a tyrosine kinase inhibitor that inhibits EGFR, Stat-3 and JAK2/3.
AG490 (Tyrphostin AG490) is a tyrosine kinase inhibitor that inhibits EGFR, Stat-3 and JAK2/3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AG490
CAS 133550-30-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tyrphostin AG490 Tyrphostin B42
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.89 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 294.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.3
Porcentaje de pureza 98.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease