Learn More
AG126, MedChemExpress
Código de producto. 16496897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496897 5 mg 5 miligramos
16435146 100 mg 100 miligramos
16424188 10 mg 10 miligramos
16422986 25 mg 25 miligramos
16420537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108330
MedChemExpress AG126 is a tyrosine kinase inhibitor which can prevent the activation of mitogen-activated protein kinase p42MAPK (ERK2).
AG126 is a tyrosine kinase inhibitor which can prevent the activation of mitogen-activated protein kinase p42MAPK (ERK2).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AG126
CAS 118409-62-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H5N3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Tyrphostin AG126
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (464.75 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#C/C(C#N)=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 215.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation