Learn More
AG1024, MedChemExpress
Código de producto. 16496467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496467 5 mg 5 miligramos
16493738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10253
MedChemExpress AG1024 (Tyrphostin AG 1024) is a reversible, competitive and selective IGF-1R inhibitor with an IC50 of 7 μM. AG1024 inhibits phosphorylation of IR (IC50=57 μM). AG1024 induces apoptosis and has anti-cancer activity.
AG1024 (Tyrphostin AG 1024) is a reversible, competitive and selective IGF-1R inhibitor with an IC50 of 7 μM. AG1024 inhibits phosphorylation of IR (IC50=57 μM). AG1024 induces apoptosis and has anti-cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AG1024
CAS 65678-07-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H13BrN2O
Cantidad 5 mg
Sinónimo Tyrphostin AG 1024
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (163.84 mM)
SMILES N#C/C(C#N)=C\C1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(Br)=C1
Peso molecular (g/mol) 305.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.17
Porcentaje de pureza 98.86%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease