Learn More
Xylem Fluido de calibración para refractómetro AG 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Descripción
- Líquido de calibración
- Para refractómetros
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Líquido de calibración |
| Índice de refracción | 1.34782 |
| Para utilizar con (equipo) | Refractómetro |