Learn More
Hach Lange™ Electrodo de referencia de AG/AGCL
Código de producto. 12053743
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12053743 120 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12053743 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor B20B300
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especificaciones
Modelo XR300
Electrolito de referencia Ag/AgCl
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +60 °C
Longitud (métrico) 120 mm