Learn More
AG 825, R&D Systems™
Descripción
Selective ErbB2 inhibitor (IC50 values are 0.15 and 19 μM at ErbB2 and ErbB1 respectively). Preferentially triggers p38 MAP kinase-dependent apoptosis in androgen-independent prostate cancer cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AG 825 |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.47 |
| Porcentaje de pureza | >98% |
| Línea de productos | Tocris |