Learn More
AG 555, MedChemExpress
Código de producto. 16476736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476736 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16476736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15336
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
MedChemExpress AG 555 (Tyrphostin AG 555), a potent antiretroviral drug, is a potent and selective inhibitor of EGFR and blocks Cdk2 activation.
AG 555 (Tyrphostin AG 555), a potent antiretroviral drug, is a potent and selective inhibitor of EGFR and blocks Cdk2 activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AG 555
CAS 133550-34-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tyrphostin AG 555
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (310.21 mM)
SMILES O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2
Peso molecular (g/mol) 322.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease